Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
>90% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
<10% ADP (HPLC)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([S-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI key
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
General description
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Shimizu, T., et al. 1989. Biochemistry28, 7022.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >90% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥80% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form solid | form powder | form solid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in ambient |
| impurities <10% ADP (HPLC) | impurities <10% ADP | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 119123-100UL | 04055977223262 |
![Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt ≥80% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/666/651/b097613c-0d79-4acf-9a09-a0a42234d7bd/640/b097613c-0d79-4acf-9a09-a0a42234d7bd.png)