Przejdź do
1.18466
Zestaw uzupełniający do testu fosforanowego
for use with MQUANT®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
300 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
774,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
refill
Quality Level
specific analyte(s)
phosphate
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.18388 and 1.14449 for the colorimetric evaluation of phosphate. When the reagents of the MQuant® test are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of MQuant® test kits, making it a particularly economical and ecological system.
Method
In sulfuric solution orthophosphate ions react with ammonium vanadate and ammonium heptamolybdate to form orange-yellow molybdovanadophosphoric acid. The phosphate concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.080461.184571.18465
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
cyanide
specific analyte(s)
phosphate
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
118466000204027269151225