Merck
1.18457
Zestaw uzupełniający do testu na cyjanek
for use with MCOLORTEST®
Synonim(y):
Wkłady do zestawu do testu wizualnego na obecność cyjanku
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
refill
Quality Segment
specific analyte(s)
cyanide
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Gdy odczynniki testu MQuant® (formalnie MColortest®) zostaną zużyte, zestaw można uzupełnić, zamawiając odpowiednie opakowanie uzupełniające. Pakiety uzupełniające są dostępne dla szeregu zestawów testowych, dzięki czemu jest to szczególnie ekonomiczny i ekologiczny system.
Ten pakiet uzupełniający zawiera wszystkie odczynniki do zestawów testowych MQuant® 1.14798, 1.14429 i 1.14417 do kolometrycznej oceny cyjanku.
dla 114798, 114429, 114417 MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
96.8 °F
flash_point_c
36 °C