Merck
1.08046
Zestaw uzupełniający do testu fosforanowego
for use with MCOLORTEST®
Synonim(y):
Wkłady do zestawu do wizualnego testu fosforanowego
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
refill
Quality Segment
specific analyte(s)
phosphate
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
To opakowanie uzupełniające zawiera wszystkie odczynniki do zestawu testowego MQuant® 1.11138 do kolorymetrycznej oceny fosforanów. Gdy odczynniki testu MQuant® zostaną zużyte, zestaw można uzupełnić, zamawiając odpowiednie opakowanie uzupełniające. Pakiety uzupełniające są dostępne dla szeregu zestawów testowych MQuant®, dzięki czemu jest to szczególnie ekonomiczny i ekologiczny system.
Metoda
W roztworze siarkowym jony ortofosforanowe (PO03-) reagują z jonami molibdenianowymi, tworząc kwas molibdenofosforowy. Jest on redukowany do błękitu fosfomolibdenowego (PMB). Stężenie fosforanów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego ze strefami koloru naczynia dopasowującego kolor.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c