Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 881,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
881,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
refill
Quality Level
specific analyte(s)
nickel
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14783 and 1.14420 for the colometric evaluation of nickel.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14783 and 1.14420 for the colometric evaluation of nickel.
for 114783, 114420 MColortest®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) nickel | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) copper | specific analyte(s) chloride |
| feature refill | feature refill | feature refill | feature refill |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Thyroid
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
48.2 °F
flash_point_c
9 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1184610002 | 04027269072735 |