Przejdź do
1.08023
Zestaw uzupełniający do testu na żelazo
for use with MCOLORTEST®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
refill
Quality Segment
specific analyte(s)
iron
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Gdy odczynniki testu MQuant® (formalnie MColortest®) zostaną zużyte, zestaw można uzupełnić, zamawiając odpowiednie opakowanie uzupełniające. Pakiety uzupełniające są dostępne dla szeregu zestawów testowych, dzięki czemu jest to szczególnie ekonomiczny i ekologiczny system.
Ten pakiet uzupełniający zawiera wszystkie odczynniki do zestawu testowego MQuant® 1.11136 do oceny kolometrycznej żelaza.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.184611.184581.18459
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
nickel
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
copper
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108023000104022536099217