Przejdź do
1.18460
Zestaw uzupełniający testów na mangan
for use with MCOLORTEST®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
120 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Storage temp.:
15-25°C
Detection method:
colorimetric
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
refill
Quality Level
specific analyte(s)
manganese
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14768, 1.14406, and 1.14406 for the colometric evaluation of manganese.
for 114768, 114406 MColortest®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.184581.184571.11152
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
titrimetric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
manganese
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
cyanide
specific analyte(s)
-
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, spleen
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
118460000204027269068622