Key Documents
1.11152
Supelco
Oxygen Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Właściwości
refill
Poziom jakości
klasy chemiczne analitów
oxygenates
kompatybilność
for use with MCOLORTEST®
metoda wykrywania
titrimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.11107 for the titrimetric evaluation of oxygen.
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Brain, Thyroid
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3