Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3040,00 zł
Nazwa produktu
Standard kalibracji 3000 IR, turbidity 10000 NTU±200
technique(s)
photometry: suitable
turbidity
10000 NTU±200
compatibility
for use with Turbiquant™
storage temp.
15-25°C
General description
1. Nowe standardy pierwotne mają zatwierdzenia, których nie mają standardy wtórne (oceniane jako standard pierwotny zgodnie z US EPA).
2. Urządzenia używane do analizy wody pitnej nie muszą już być certyfikowane za pomocą oddzielnych norm pierwotnych.
3. Wyraźne zapisy kontroli końcowej są zawarte w każdym zestawie.
4. Nowe wzorce charakteryzują się niezrównaną precyzją dzięki dokładności produkcji i stabilności w roztworze.
5. Wzorce są gotowe do użycia.
6. Są nietoksyczne.
7. Są łatwe w przechowywaniu i transporcie.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| compatibility for use with Turbiquant™ | compatibility for use with Turbiquant™ 5000 IR, for use with Turbiquant™ 5000 T | compatibility for use with Turbiquant™ 1500 IR, for use with Turbiquant™ 1500 T, for use with Turbiquant™ 3000 IR, for use with Turbiquant™ 3000 T | compatibility for use with Turbiquant™ |
| turbidity 10000 NTU±200 | turbidity 0.02-1000 NTU | turbidity - | turbidity 0.02-1750 NTU |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Standard kalibracji 3000 IR
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1183420001 | 04022536738970 |