Merck
1.18381
Calibration Standard Set
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Standard kalibracji,
form
liquid
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Turbiquant 1500 IR, for use with Turbiquant 1500 T, for use with Turbiquant 3000 IR, for use with Turbiquant 3000 T
storage temp.
15-25°C
General description
1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T 10.0 NTU Turbiquant
Wzorzec kalibracyjny Turbiquant jest odpowiedni do kalibracji urządzeń Turbiquant 1500 IR, 1500 T, 3000 IR i 3000 T. Wzorzec ma następujące zalety:
1. Nowe standardy pierwotne posiadają zatwierdzenia, których nie mają standardy wtórne (oceniane jako standard pierwotny zgodnie z US EPA).
2. Urządzenia używane do analizy wody pitnej nie muszą już być certyfikowane za pomocą oddzielnych norm pierwotnych.
3. Wyraźne zapisy kontroli końcowej są zawarte w każdym zestawie.
4. Nowe wzorce charakteryzują się niezrównaną precyzją dzięki dokładności produkcji i stabilności w roztworze.
5. Wzorce są gotowe do użycia.
6. Są nietoksyczne.
7. Są łatwe w przechowywaniu i transporcie.
Legal Information
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Standard kalibracji
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)