Przejdź do
1.18328
Standardowy zestaw kalibracyjny
turbidity 0.02-1000 NTU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
3 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
47101516
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
photometry: suitable
turbidity
0.02-1000 NTU
compatibility
for use with Turbiquant 5000 IR, for use with Turbiquant 5000 T
storage temp.
15-25°C
General description
0.02 - 10.0 - 1000 NTU 1500 IR, 1500 T 0.02 - 10.0 - 1000 NTU Turbiquant
The Turbiquant Calibration Standard Set is suitable to calibrate the Turbiquant 1500 IR and 1500 T. The standards offer the following advantages:
1. The new primary standards have approvals which secondary standards do not have (rated to be a primary standard according to US EPA).
2. Instruments used in drinking water analysis no longer need to be certified with separate primary standards.
3. Clear records of final inspection are included in each set.
4. The new standards have an unrivalled precision due to production accuracy, and stability in solution.
5. The standards are ready-to-use.
6. They are non-toxic.
7. They are unproblematic to store and transport.
Legal Information
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.183491.183811.18335
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Turbiquant 5000 IR, for use with Turbiquant 5000 T
compatibility
for use with Turbiquant 3000 T
compatibility
for use with Turbiquant 1500 IR, for use with Turbiquant 1500 T, for use with Turbiquant 3000 IR, for use with Turbiquant 3000 T
compatibility
for use with Turbiquant 1100 IR, for use with Turbiquant 1100 T
turbidity
0.02-1000 NTU
turbidity
0.02-1750 NTU
turbidity
-
turbidity
0.02-1000 NTU
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Standardowy zestaw kalibracyjny
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
118328000104022536901725