Przejdź do
1.18349
Standardowy zestaw kalibracyjny
turbidity 0.02-1750 NTU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
47101516
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
photometry: suitable
turbidity
0.02-1750 NTU
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with Turbiquant 3000 T
storage temp.
15-25°C
General description
0,02 - 10,0 - 100,0 - 1750 NTU, Turbiquant 3000 T
Zestaw wzorców kalibracyjnych Turbiquant jest odpowiedni do kalibracji miernika [Turbiquant"] 3000 T. Wzorce oferują następujące zalety:
  • Nowe wzorce pierwotne posiadają zatwierdzenia, których nie posiadają wzorce wtórne (oceniane jako wzorce pierwotne zgodnie z US EPA).
  • Urządzenia używane do analizy wody pitnej nie muszą już być certyfikowane za pomocą oddzielnych norm pierwotnych.
  • Wyraźne zapisy kontroli końcowej są zawarte w każdym zestawie.
  • Nowe wzorce charakteryzują się niezrównaną precyzją dzięki dokładności produkcji i stabilności w roztworze.
  • Wzorce są gotowe do użycia
  • Są nietoksyczne
  • Są łatwe w przechowywaniu i transporcie
Analysis Note
Measured value (standard 1)0.02 FNU ±0.02 FNUMeasured value (standard 2)10.0 FNU ±1 %Measured value (standard 3)100 FNU ±1 %Measured value (standard 4)1750 FNU ±2 %
Legal Information
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Standardowy zestaw kalibracyjny
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)