Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1000 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 708,00 zł |
Informacje o tej pozycji
708,00 zł
feature
refill
Quality Level
specific analyte(s)
chlorine
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14976 and 1.14434 for the colometric evaluation of chlorine.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| feature refill | feature refill | feature refill | feature refill |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw uzupełniający test chloru
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1149770002 | 04027269069070 |