Przejdź do
1.18309
Siarczan dodecylu sodu
greener alternative
for ion pair chromatography LiChropur
Synonim(y):
Sól sodowa siarczanu laurylu, SDS, siarczan sodowy dodecylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H25NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-788-1
NACRES:
NB.21
MDL number:
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (acidimetric)
potency
1427 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
impurities
≤2% water (Karl Fischer)
transmittance
200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
204-207 °C
transition temp
flash point >150 °C
solubility
>130 g/L
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
490‑560 kg/m3
suitability
passes test for identity (IR)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Sodium dodecyl sulfate (SDS) is commonly used asan ion pair reagent in ion pair chromatography.
Application
Sodium dodecyl sulfate can be used as an ionpair reagent and disperser agent in ion pair-based surfactant-assisteddispersive liquid–liquid micro extraction (IP-SA-DLLME) method for chromiumspeciation analysis.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71726RDD040L3771
suitability
passes test for identity (IR)
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
-
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan dodecylu sodu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C