Przejdź do
1.17348
MAS-100 Atmos® Adapter wydechu gazu
for use with MAS-100 Atmos®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
4360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel adapter (
)
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
General description
Adapter rury wydechowej MAS-100 Atmos® jest akcesorium do próbnika sprężonych gazów MAS-100 Atmos® do bezpiecznego usuwania pobranych próbek gazów, aby zapobiec zatruciu i skażeniu środowiska.
Adapter posiada niestandardowy przewód wylotowy gazu o minimalnej średnicy wewnętrznej 32 mm i maksymalnej długości 5 m. Są to warunki zatwierdzone przez producenta.
Złącze przewodu wylotowego gazu jest podłączone do wylotu urządzenia MAS-100 Atmos®. Alternatywny przewód jest przymocowany do złącza za pomocą zacisku trójkątnego.
Application
MAS-100 Atmos® Microbial Compressed Gas Sampler służy do pobierania próbek wstępnie zdefiniowanych gazów sprężonych, takich jak argon, dwutlenek węgla, sprężone powietrze i azot z przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i napojów.
Features and Benefits
Usuwanie potencjalnie toksycznych gazów ze środowiska pobierania próbek
Legal Information
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.173491.173361.17354
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
material
stainless steel adapter (
)
material
PVC tubing, stainless steel adapter
material
aluminum cover
material
PTFE tube
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
117348000104065267770918