Przejdź do
1.17349
MAS-100 Atmos® Zestaw rur wydechowych
for use with MAS-100 Atmos®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
16 460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PVC tubing, stainless steel adapter
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
tubing L
5.0 m
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
General description
Zestaw rurek wylotowych gazu MAS-100 Atmos® jest akcesorium do próbnika gazów sprężonych MAS-100 Atmos® do bezpiecznego pobierania próbek gazów i zapobiegania zatruciu lub skażeniu środowiska.
W przypadku, gdy do alternatywnej rurki wymagany jest tylko adapter do rurki wydechowej (produkt 1.17348), należy upewnić się, że używana rurka ma minimalną średnicę wewnętrzną 32 mm i maksymalną długość 5 m. Są to warunki zatwierdzone przez producenta.
Złącze rurki wydechowej jest podłączone do wydechu urządzenia MAS-100 Atmos®. Rurka jest przymocowana do złącza za pomocą trójzacisku. Końcówka rurki jest otwarta i może być dostosowana na miejscu do danego zastosowania.
Rurkę można zdezynfekować przez spryskanie lub przetarcie 70% etanolem lub 70% IPA. Samo złącze ze stali nierdzewnej może być sterylizowane w autoklawie w temperaturze ? 134°C przez 5 minut lub 121°C przez 20 minut.
Application
MAS-100 Atmos® Microbial Compressed Gas Sampler służy do pobierania próbek wstępnie zdefiniowanych gazów sprężonych, takich jak argon, dwutlenek węgla, sprężone powietrze i azot z przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i napojów.
Features and Benefits
  • Usuwa potencjalnie toksyczny gaz ze środowiska próbkowania.
  • Odległość 5 m między wylotem z urządzenia a wylotem z pomieszczenia.
Other Notes
The MAS-100 Atmos® Gas Exhaust Tube Set consists of:
  • 5m PVC Tube.
  • Stainless Steel Connector.
  • Tri-clamp (50.5mm)
  • Silicone Gasket.
Legal Information
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)