Przejdź do
1.17334
MAS-100 Atmos® Walizka transportowa na kółkach
for use with MAS-100 Atmos®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
12 070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene housing, polyurethane inlet
description
Compressed gas sampling
feature
portable
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
parameter
≤10.00 kg operating weight
application(s)
compressed gas monitoring
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
General description
Walizka transportowa na kółkach MAS-100 Atmos® została zaprojektowana jako solidny nośnik, wyposażony w teleskopowe uchwyty dla próbnika gazów sprężonych MAS-100 Atmos® i jego akcesoriów.
Walizka waży około 10 kg, a wewnętrzna pianka zapewnia miejsce na próbnik gazów sprężonych MAS-100 Atmos®, dwie głowice próbkujące z perforowaną pokrywą, osłonę przeciwpyłową, przewody ciśnieniowe, zestaw kluczy sprzętowych i ładowarkę baterii.
Application
Walizka transportowa na kółkach MAS-100 Atmos® służy do łatwego przenoszenia i transportu próbnika sprężonego gazu MAS-100 Atmos® i jego akcesoriów.
Features and Benefits
  • Wytrzymały, aby pomieścić instrument i akcesoria.
  • Kółka ułatwiające przemieszczanie i transport.
  • Teleskopowy uchwyt ułatwiający przenoszenie.
Legal Information
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.173281.173541.17335
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with 90 mm Petri Dishes
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
material
polypropylene housing, polyurethane inlet
material
polystyrene housing
material
PTFE tube
material
stainless steel holder
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
description
Compressed gas sampling
description
-
description
Compressed gas sampling
description
Compressed gas sampling
feature
portable
feature
portable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
parameter
≤10.00 kg operating weight
parameter
-
parameter
-
parameter