Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 127 490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
127 490,00 zł
material
polystyrene housing
reg. compliance
FDA
product line
MAS-100®
feature
portable
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri Dishes
greener alternative category
General description
Podobnie jak wszystkie próbniki powietrza MAS-100®, zasada działania urządzenia opiera się na uderzeniu sita. Wbijanie mikroorganizmów odbywa się pod ciśnieniem, aby zapobiec uszkodzeniom mikroorganizmów spowodowanym szybką dynamiczną dekompresją.
Określona ilość sprężonego gazu jest zasysana przez perforowaną pokrywę (300*0,6 mm), która wychwytuje dostępne mikroorganizmy na powierzchnię płytki agarowej (90-100 mm) z prędkością 19,7 m/s.
Najnowocześniejsza konstrukcja zapewnia nominalną wartość d50 wynoszącą 1,1 μm przy domyślnym natężeniu przepływu 100 litrów/min (LPM).
Opcjonalna perforowana pokrywa z otworami 300x0,47 mm może być używana do wstępnie wybranych natężeń przepływu 50 LPM w celu osiągnięcia tego samego d50.
System mierzy bieżące ciśnienie, wskazywane w barach abs. lub psi (od 1,2 do 7 barów abs. = od 17,4 do 101,5 psi) i reguluje natężenie przepływu w oparciu o czujnik przepływu masowego dla każdego wstępnie wybranego rodzaju gazu do 100 l/min. W przypadku niskiego przepływu dostarczanego przez przewód gazowy, urządzenie może automatycznie przełączyć się na 50 LPM. Dekompresja po pobraniu próbki jest wykonywana automatycznie.
Integralność danych:
MAS-100 Atmos® oferuje różne tryby pracy dla różnych scenariuszy przepływu pracy, konfigurowane za pomocą interfejsu użytkownika opartego na przeglądarce:
- Swobodnie dostępna konfiguracja dla każdego operatora (po wyjęciu z pudełka)
- Zarządzanie zgodne z 21 CFR część 11.
- Zarządzanie podłączonym czytnikiem kodów kreskowych.
- Kod kreskowy 2 D zawierający wszystkie dane próbki umożliwia bezprzewodowy transfer do systemów oprogramowania EM.
Pełna ścieżka audytu, w tym podpisy elektroniczne, a także raporty próbek i dzienniki błędów są dostępne do pobrania.
Indywidualne konfigurowalne klucze sprzętowe w połączeniu z kodem PIN umożliwiają logowanie zgodne z 21 CFR część 11, w tym zdefiniowane prawa dostępu do wybranej roli użytkownika, a także identyfikowalność.
Ekran dotykowy służy do obsługi i wyświetlania ważnych informacji, takich jak bieżące ciśnienie (jednostki do wyboru w bar abs. lub Psi), stan baterii, data i godzina, status próbkowania i dane wyników w postaci kodu kreskowego 2D. Graficzna instrukcja obsługi może być wybrana w celu łatwego instruowania kroków przepływu pracy.
Model MAS-100 Atmos® jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym, który zapewnia długą żywotność baterii bez rutynowego rozładowywania.
Application
Features and Benefits
- Łatwa obsługa, w tym graficzna instrukcja obsługi na ekranie dotykowym.
- W pełni zautomatyzowana regulacja przepływu w zależności od rodzaju gazu za pomocą masowego czujnika przepływu i czujnika ciśnienia.
- W pełni zautomatyzowany cykl dekompresji.
- Oprogramowanie w pełni zintegrowane z urządzeniem i zarządzane za pomocą różnych przeglądarek internetowych z połączeniem internetowym.
- Zarządzanie użytkownikami zgodne z 21 CFR część 11.
- Indywidualny klucz sprzętowy do logowania.
- Dane próbki jako kod kreskowy na ekranie dotykowym do bezprzewodowej integracji z oprogramowaniem EM za pomocą czytników kodów kreskowych.
- Impakcja pod ciśnieniem zmniejsza ryzyko uzyskania wyników fałszywie ujemnych.
Other Notes
1.Włóż odpowiednią płytkę agarową i wybierz parametr próbki (rodzaj gazu, objętość)
2.Podłącz przyrząd do wylotu gazu (rurka przyłącza ciśnieniowego PTFE jest dostarczana z adapterem żeńskim 3/8''BSP)
3.Otwórz zawór gazu i rozpocznij pobieranie próbek.
4.Po pobraniu próbki zamknij zawór i rozpocznij dekompresję.
5. Wyjmij płytkę.
6. Inkubuj płytkę i policz kolonie.
7. Popraw liczbę CFU zgodnie z tabelą Fellera.
8. Oblicz CFU/m3 (1000 litrów).
Zanieczyszczeniu lub zatruciu środowiska pobierania próbek można zapobiec, montując opcjonalną rurkę wydechową.
- 1 x MAS-100 Atmos® microbial compressed gas sampler.
- 1 x Perforated lid 300x0.6mm.
- 1 x Dust Cover.
- 1 x Pressure connection tube; 2m PTFE; including 3/8′′ BSP female connector.
- 1 x Mini Trip-clamp (Ø 34 mm)
- 1 x Silicone gasket.
- 1 x Battery Charger including USB-C cable and country specific plug adapters.
- Documentation: Quick-start guide, declaration of conformity and calibration certificates (MAS-100 Atmos and calibration tool)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) compressed gas monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| manufacturer/tradename MAS-100 Atmos® | manufacturer/tradename MAS-100 Iso MH® | manufacturer/tradename MAS-100 Iso MH® | manufacturer/tradename MAS-100 Iso MH® |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - | greener alternative category - |
| material polystyrene housing | material aluminum hardware | material aluminum hardware | material aluminum hardware |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability - | sustainability - |
| feature portable | feature installed ( ) | feature installed ( ) | feature installed ( ) |
Produkty
Discover the importance of data integrity in environmental monitoring. Learn how digital management systems can enhance compliance, safety, and efficiency in data handling.
Read what to consider when you are planning to buy a new active microbial air sampler (bio-impactor) for environmental monitoring in your pharmaceutical manufacturing facility.