Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2850,00 zł
material
stainless steel holder
description
Compressed gas sampling
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
application(s)
compressed gas monitoring
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
General description
Dolna część głowicy próbkującej MAS-100 Atmos® jest stała, tak samo jak w przypadku innych mobilnych próbników powietrza MAS-100®. Części umieszczone powyżej to filtr ochronny przyrządu, uchwyt filtra i uchwyt płytki. Zaleca się, aby nie usuwać tych elementów przed czyszczeniem w przypadku rutynowych zastosowań. Dezynfekcję można przeprowadzić za pomocą czystej chusteczki nasączonej 70% etanolem lub 70% IPA.
MAS-100 Atmos® Uchwyt płytki jest zdejmowany i autoklawowalny. W takim przypadku głowica próbkująca musi być chroniona osłoną przeciwpyłową (oddzielne akcesorium).
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with MAS-100 Atmos® | compatibility for use with MAS-100 Atmos® | compatibility for use with 90 mm Petri Dishes | compatibility for use with MAS-100 Atmos® |
| material stainless steel holder | material aluminum cover | material polystyrene housing | material anodized aluminum head |
| feature autoclavable | feature autoclavable | feature portable | feature no. of holes 300 autoclavable |
| description Compressed gas sampling | description Compressed gas sampling | description - | description - |
| manufacturer/tradename MAS-100 Atmos® | manufacturer/tradename MAS-100 Atmos® | manufacturer/tradename MAS-100 Atmos® | manufacturer/tradename MAS-100 Atmos® |
| application(s) compressed gas monitoring | application(s) compressed gas monitoring | application(s) compressed gas monitoring | application(s) compressed gas monitoring |