Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
The RQcheck set intended for use with the Reflectoquant® RQflex® 20 reflectometer. It allows performing the selectable quality assurance procedure "RQcheck" to ensure nominal functionality of the instrument. The set contains a grey check strip and an corresponding barcode strip.
Packaging
Plastic bag
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method reflectometric |
| compatibility RQflex® 20 | compatibility RQflex® 20 | compatibility for use with RQFLEX 10, RQFLEX 10 plus | compatibility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Protokoły
Reflectometric protocol enabling rapid quantification of nitrite in meat product samples with RQflex® 20 reflectometer.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1172470001 | 04054839368219 |