Dokumenty
1.16954
Supelco
Recalibration Set
About This Item
Kod UNSPSC:
41115316
NACRES:
NB.35
kompatybilność
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
Poziom jakości
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
The Recalibration Set can be used for the RQflex® 10, the RQflex® 10 plus, and the RQflex® 20 reflectometer. The set contains a calibration strip, an internal standard and a barcode strip for calibration. It is used for the initial calibration of an instrument befor the first use (every instrument is delivered with a recalibration set) and for recalibration as stated in the manual.
Powiązanie
Replaces: 1.16954.0002
Informacje prawne
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.