Average accuracy is within ± 10% in the middle of the measuring range.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5070,00 zł
General description
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method reflectometric | detection method - | detection method reflectometric | detection method - |
| product line Reflectoquant® | product line Reflectoquant® | product line - | product line - |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 units | packaging - | packaging - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
microbialanalysis | - | - | - |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protokoły
Reflectometric protocol enabling rapid quantification of nitrite in meat product samples with RQflex® 20 reflectometer.
Rapid analysis of 5-(Hydroxymethyl)furfural (HMF) in honey using a reflectometer and Reflectoquant® HMF Test.
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).
Produkty
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1172460001 | 04054839324512 |
-
Good afternoon, I would like to know if there is a measurement uncertainty for this instrument.
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi, I just need to confirm that the instrument is delivered with a calibration certificate. If yes what is validity of the calibration certificate.
1 answer-
1172460001 is sold without a calibration certificate. The standard contents of the Reflectoquant® RQflex® 20 package comprise the following items:
1 Reflectometer including strip adapter, Cat. No. 1.17246.0001
1 Recalibration set, Cat. No. 1.16954.0001
1 Quick Guide
4 1.5-V batteries (AAA)
1 Safety InstructionsHelpful?
-