Przejdź do
1.16885
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Synonim(y):
Biochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD), Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8830,00 zł
5000 mL
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
product line
Fractogel®
form
resin
parameter
180 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
density
1.430 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
separation technique
anion exchange, strong anion exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Strong anion exchange Fractogel® resin featuring the tentacle technology with a trimethylammoniumethyl functional group, for purification of acidic and neutral proteins and peptides from multiple sources, DNA and virus removal, plasmid isolation, vaccine purification, and more
Features and Benefits
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Packaging
  • 1.16885.0100: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 100ml
  • 1.16885.0010: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 10ml
  • 1.16885.0500: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 500ml
  • 1.16885.5000: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 5L
Plastic bottle
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.103161.168811.12463
separation technique
anion exchange, strong anion exchange
separation technique
anion exchange, strong anion exchange
separation technique
anion exchange, strong anion exchange
separation technique
anion exchange
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
-
form
resin
form
resin
form
resin
form
-
matrix active group
methacrylate
matrix active group
methacrylate
matrix active group
methacrylate
matrix active group
SAX
capacity
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
capacity
180 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
capacity
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
capacity
-
product line
Fractogel®
product line
-
product line
Fractogel®
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
116885010004027269129392
116885500004022536913278
116885050004027269129408
116885001004027269673895