Informacje o tej pozycji
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Quality Segment
product line
Fractogel®
form
resin
parameter
240 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
density
1.430 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
gene therapy
mAb
recombinant protein
separation technique
anion exchange, strong anion exchange
storage temp.
no temp limit
General description
Features and Benefits
- High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
- Excellent binding to large viruses at increased loading
- Homogenous binding with high selectivity and purity
- Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Packaging
- 1.16881.0100: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 100ml
- 1.16881.0010: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 10ml
- 1.16881.0500: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 500ml
- 1.16881.0050: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 50ml
Analysis Note
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Cerium: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (bovine serum albumin): 80 - 120 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.25
Functional test: Separation of conalbumin and human serum albumin
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD TMAE (M)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..