Przejdź do
1.16770
Rozwiązanie TISAB-III
Total ionic strength ajustment buffer, for fluoride determination
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rozwiązanie TISAB-III, for fluoride determination
Quality Level
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
density
1.093 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Oszacowanie absorpcji fluorków w glebie i podstawowych uprawach żywności produkowanych w wysoce fluoryzowanych i niefluoryzowanych regionach dystryktu Raichur w stanie Karnataka: W badaniu tym zbadano stężenia fluorków w glebach i uprawach z różnych regionów, stosując metodologie, w tym TISAB-III do dokładnej analizy fluorków, wykazując jego rolę w badaniach środowiskowych i rolniczych (Havale i in., 2022).
  • Uwalnianie fluoru z dwóch rodzajów klejów ortodontycznych zawierających fluor: Cementy szkło-jonomerowe konwencjonalne i modyfikowane żywicą - badanie in vitro: Badanie to podkreśla zastosowanie TISAB-III w stomatologii do badania uwalniania fluoru z klejów ortodontycznych, podkreślając jego przydatność w testowaniu materiałów dentystycznych (Dziuk et al., 2021).
  • Stężenia fluorków i wapnia w płynie biofilmu po zastosowaniu fluoryzowanych środków dentystycznych uzupełnionych solami polifosforanowymi: Zastosowanie TISAB-III ułatwiło pomiar fluorków i wapnia w płynie biofilmowym w tym badaniu stomatologicznym, co może pomóc w opracowaniu lepszych produktów do pielęgnacji jamy ustnej (Nagata et al., 2017).
  • Oznaczanie fluorków w wodzie w obecności kwasów organicznych i żelaza przy użyciu elektrody fluoroselektywnej: To wczesne badanie pokazuje skuteczność TISAB-III w złożonych próbkach wody zawierających kwasy organiczne i żelazo, udowadniając jego istotną rolę w chemii środowiska (Nichoison & Pasquier, 1993).
Analysis Note
Concentration (NH₄Cl): 128.0 - 132.0 g/l
Concentration (Titriplex IV): 18.0 - 20.0 g/l
pH-value (20 °C): 5.0 - 5.5
Concentration (fluoride): ≤ 1 µg/ml
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.153681.603201.09992
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
pH
5.5 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
7.4-7.6 (20 °C in H2O)
density
1.093 g/cm3 at 20 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rozwiązanie TISAB-III
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)