Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Rozwiązanie TISAB, for fluoride determination
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Roztwór badawczy bupropionu HCl: Wykorzystywany w badaniach toksyczności leków neuropsychiatrycznych do oceny łagodzącego wpływu emulsji lipidowych na działania niepożądane wywołane przez leki (Hwang i Sohn, 2024).
- Zastosowanie biochemiczne bupropionu: Badany pod kątem działania przeciwzapalnego w odniesieniu do stresu i depresji, zapewniając wgląd w jego biochemiczny wpływ na przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia (Mehdi et al., 2023).
- Badania farmakologiczne chlorowodorku bupropionu: Zbadany pod kątem potencjalnego wpływu terapeutycznego na lęk i depresję związaną z odstawieniem nikotyny, koncentrując się na jego wpływie na profile zapalne, oksydacyjne i serotoninergiczne (Pahlavani et al., 2023).
Analysis Note
Assay (NaCl): 58.0 - 60.0 g/l
Assay (Titriplex IV): 3.6 - 4.0 g/l
pH-value (20 °C): 5.0 - 6.0
Fluoride (F): ≤ 0.1 µg/ml
Assay (Titriplex IV): 3.6 - 4.0 g/l
pH-value (20 °C): 5.0 - 6.0
Fluoride (F): ≤ 0.1 µg/ml
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c