Przejdź do
1.09992
Titriplex® III roztwór
c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l, concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonim(y):
Kompleksometryczny titrant III
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
201,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Titriplex® III roztwór, for 1000 ml, c(Na2-EDTA 2 H2O) = 0.1 mol/l Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
7.4-7.6 (20 °C in H2O)
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Wykorzystanie Titriplex III do prób krzyżowych w pilnych transfuzjach krwi i u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi: Wykazuje zastosowanie Titriplex III w krytycznych warunkach opieki zdrowotnej, w szczególności w zapewnieniu zgodności transfuzji krwi, kluczowej dla procedur medycznych w nagłych wypadkach (Fischer & Busch, 1960).
  • Kliniczne zastosowanie soli sodowej kwasu etylenodiaminotetraoctowego (Titriplex III) jako antykoagulantu: Podkreśla rolę Titriplex III w zwiększaniu bezpieczeństwa i skuteczności praktyk klinicznych poprzez zapobieganie krzepnięciu krwi podczas badań medycznych i zabiegów (Dettori, 1958).
  • Oznaczanie wapnia we krwi za pomocą Titriplex III i tabletek buforujących ze wskaźnikiem: Badanie to pokazuje przydatność Titriplex III w analizie biochemicznej, w szczególności do precyzyjnego pomiaru poziomu wapnia we krwi, co jest niezbędnym procesem w różnych działaniach diagnostycznych (Steber, 1956).
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.084311.603191.60320
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titrisol®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
0.1 M
concentration
0.1 M
concentration
0.01 M (0.01 N)
concentration
0.05 M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titriplex® III roztwór
signalword
Warning
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardCorrosion
hcodes
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine