Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł | |
| 1000 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
Quality Level
form
tablet
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
100 g/L
storage temp.
no temp limit
General description
Na2SO4 48.8%
K2SO4 48.9%
CuSO4 0.3%
Application
- Ocena ryzyka zdrowotnego arsenu w tabletkach Realgar i NiuHuangJieDu na podstawie badania farmakokinetycznego: W badaniu tym wykorzystano tabletki Kjeldahla do określenia zawartości azotu w związkach farmaceutycznych, w szczególności do oceny ryzyka dla zdrowia związanego z poziomem arsenu w tradycyjnej medycynie chińskiej. Badanie to podkreśla krytyczne zastosowanie analizy Kjeldahla w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności produktów farmaceutycznych (Wu et al., 2018).
- Zastosowanie techniki spektroskopii w podczerwieni do szybkiego pomiaru zawartości białka w mleku w proszku w oparciu o maszyny wektorów nośnych: Badanie to ilustruje zastosowanie tabletek Kjeldahla do szybkiego oznaczania ilościowego białka w mleku w proszku, wykorzystując spektroskopię w podczerwieni wzmocnioną algorytmami uczenia maszynowego. Badanie podkreśla skuteczność analizy azotu Kjeldahla w nauce o żywności, zapewniając kontrolę jakości i ocenę wartości odżywczej produktów mlecznych (Wu et al., 2008).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| pH 6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 5 (20 °C, 200 g/L in H2O) | pH - | pH 6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
| solubility 100 g/L | solubility 200 g/L | solubility - | solubility 100 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tabletki Kjeldahla
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Water quality can impact the accuracy of the Kjeldahl method. Avoid contaminants and assure results by selecting the optimal water purification solution.
Explore the Total Nitrogen Analysis kit for rapid, precise measurement of total nitrogen in water and wastewater, supporting reliable environmental monitoring.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1164690250 | 04022536166018 |
| 1164691000 | 04022536166025 |