Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1470,00 zł
Quality Segment
form
tablet
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
100 g/L
storage temp.
no temp limit
Application
- Ocena ryzyka zdrowotnego arsenu w tabletkach Realgar i NiuHuangJieDu na podstawie badania farmakokinetycznego: W badaniu tym wykorzystano tabletki Kjeldahla do określenia zawartości azotu w związkach farmaceutycznych, w szczególności do oceny ryzyka dla zdrowia związanego z poziomem arsenu w tradycyjnej medycynie chińskiej. Badanie to podkreśla krytyczne zastosowanie analizy Kjeldahla w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności produktów farmaceutycznych (Wu et al., 2018).
- Zastosowanie techniki spektroskopii w podczerwieni do szybkiego pomiaru zawartości białka w mleku w proszku w oparciu o maszyny wektorów nośnych: Badanie to ilustruje zastosowanie tabletek Kjeldahla do szybkiego oznaczania ilościowego białka w mleku w proszku, wykorzystując spektroskopię w podczerwieni wzmocnioną algorytmami uczenia maszynowego. Badanie podkreśla skuteczność analizy azotu Kjeldahla w nauce o żywności, zapewniając kontrolę jakości i ocenę wartości odżywczej produktów mlecznych (Wu et al., 2008).
Analysis Note
Application test: passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| solubility 100 g/L | solubility - | solubility 100 g/L | solubility - |
| pH 6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH 6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tabletki Kjeldahla
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
For a school project we need to know how much Na2SO4 and CuSO4 there is in 1 Kjeldahl Tablet. Is it possible to get this information?
1 answer-
The composition of the tablet is 48.8 % Na2SO4; 48.9 % K2SO4; and 0.3 % CuSO4.