Przejdź do
1.15348
Tabletki Kjeldahla
weight 5 g (tablet)without addition of Se and Hg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
1000 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4300,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352402
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
tablet
Quality Segment
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
weight
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
storage temp.
no temp limit
General description
(without addition of Se and Hg) 5 g/tablet
Type: Mercury- and selenium-free catalyst Composition:
Na2SO4 47.7%
K2SO4 47.7%
TiO2 2.8%
CuSO4 1.8%
Analysis Note
Appearance: light-grey to light-blue tablets
Application test: conforms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.164691.109581.18348
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
weight
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
weight
-
weight
-
weight
3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tabletki Kjeldahla
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c