1.50826
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Diol TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Polecane produkty
product name
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART® 125-4, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L20
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4 mm
powierzchnia
350 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Diol bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 40000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.6
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.4 - 1.0