Przejdź do
1.16141
Sucrose (Saccharose) Test Strips, reflectometric
0.25-2.50 g/L (sucrose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Pasek testowy sacharozy do czytnika przyrządów, Paski do testów chemicznych sacharozy (Saccharose)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test sacharozy (sacharozy), reflectometric, 0.25-2.50 g/L (sucrose), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
0.25-2.50 g/L (sucrose)
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Method: reflectometric with test strips and reagent 0.25 - 2.50 g/l Reflectoquant®
The Reflectoquant Sucrose test is suitable for determination of sucrose in beverages, e. g. fruit/vegetable juice and refreshment drinks after appropriate sample pretreatment or dilution. Sucrose (saccharose) is cleaved by sucrose phosphorylase into fructose and glucose-1-phosphate. The latter is converted by phosphoglucomutase into glucose-6-phosphate. This is in turn oxidized by NAD under the catalytic effect of glucose-6-phosphate dehydrogenase to gluconate-6-phosphate. In the presence of diaphorase the NADH formed in the process reduces a tetrazolium salt to a blue formazan that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For the determination of only glucose please refer to our MQuant or Reflectoquant Glucose tests.
Application
Paski testowe do sacharozy, reflektometryczne mogą być używane:
</UL>
W przemyśle napojów, szczególnie do określania poziomu sacharozy w napojach bezalkoholowych i sokach owocowych. Pomaga to producentom zapewnić spójność produktu i zgodność z
Analysis Note
function control: entspricht
Assay
- standard 1:
0.26 - 0.34 mg/l
- standard 2: 1.12 - 1.38 mg/l
- standard 3: 1.80 - 2.20 mg/l
Other Notes
Replaces: 1161410007; 1.16141.0007
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.169871.167201.16127
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
description
quantitative
description
quantitative
description
quantitative
description
quantitative
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
-
measuring range
0.25-2.50 g/L (sucrose)
measuring range
10-200 mg/L (SO32-)
measuring range
1-100 mg/L (glucose)
measuring range
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Reflectometric determination of sucrose in soft drinks using Reflectoquant® test strips and reflectometer for in-process control.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
116141000104022536965710