Przejdź do
1.15419
Cetyl palmitate 15 (cetylesters wax)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Synonim(y):
Cetyl palmitate 15 (cetylesters wax), Cetaceum, Spermaceti synthetic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H64O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.85
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
208-736-6
MDL number:
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
mp
43-57 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Cetyl palmitate is typically used as viscosity-building agent and formulation base in semi-solid topical formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.009891.001935.00090
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
agency
NF, Ph. Eur.
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
ChP, NF, Ph. Eur.
agency
BP, NF, Ph. Eur.
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
mp
43-57 °C
mp
46-52 °C
mp
16 °C
mp
107-117 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
115419100004022536160115
115419902404022536938738
115419999904022536900216