Przejdź do
1.00989
Alkohol cetylowy
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Synonim(y):
1-Heksadekanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
225,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.44
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
253-149-0
MDL number:
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥96% (GC), 90.0-102.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
235 °C (DIN 51794)
bp
305-330 °C/1013 hPa
mp
46-52 °C
transition temp
flash point 155 °C (DIN 51758)
solubility
<0.0001 g/L
density
0.82 g/cm3 at 50 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Znalezienie odpowiedniej substancji pomocniczej, która spełnia Twoje potrzeby, a także wymagania prawne, może być skomplikowanym wyzwaniem w formulacji. Dzięki naszemu know-how w zakresie zastosowań i wiedzy regulacyjnej wspieramy klientów na każdym etapie opracowywania, zwiększania skali i produkcji.
W ramach naszego programu Emprove® nasze surowce są oferowane z obszerną dokumentacją ułatwiającą zachowanie zgodności produktu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego, pełną przejrzystość łańcucha dostaw i ograniczanie ryzyka. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów do formulacji i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej spełnia rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest wytwarzane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi cGMP.
Application
Alkohol cetylowy jest stosowany w wielu różnych preparatach farmaceutycznych, w tym jako środek powlekający w powłokach tabletek oraz jako środek emulgujący i usztywniający w preparatach do stosowania miejscowego.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C09900001103003PHR1133
Cetyl alcohol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0990000
Cetyl alcohol
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, NF, JP, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. C0990000, traceable to USP 1103003
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥96% (GC), 90.0-102.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
density
0.82 g/cm3 at 50 °C
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol cetylowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100989902404022536938042
100989100004022536013657