Przejdź do
1.00193
Caprylic acid (Octanoic acid)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF
Synonim(y):
Caprylic acid (Octanoic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5220,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 740,00 zł
200 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
94 600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-677-5
MDL number:
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
ChP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
0.05 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
expl. lim.
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
16 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1202C04260001091040
Caprylic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0426000
Caprylic acid
form
liquid
form
-
form
-
form
-
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
NF, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. C0426000, traceable to USP 1091040
agency
-
agency
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
vapor pressure
0.05 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 78 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 78 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 78 °C)
autoignition temp.
>300 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Caprylic Acid also known as octanoic acid is widely used in the biopharma industry as a precipitation agent especially in purification of plasma derived therapeutics.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Caprylic acid (Octanoic acid) Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100193902304022536002835
100193250004022536002828
100193902504061842475056
100193920004065265393591