Przejdź do
1.10695
Kwas N-[tris(hydroksymetylo)-metylo]-2-aminoetanosulfonowy
Buffer substance TES
Synonim(y):
TES
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
42 280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.24
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
230-906-3
NACRES:
NA.05
MDL number:
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
mp
226-228 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
General description
Substancja buforująca TES
Application
Kwas N-[tris(hydroksymetylo)-metylo]-2-aminoetanosulfonowy Substancja buforowa TES. CAS 7365-44-8, masa molowa 229,24 g/mol.
Analysis Note
Test (alkalometryczny)≥ 99 %Tożsamość (spektrum IR)przechodzi testAbsorpcja UV (250 nm, 50 g/l, 1 cm, woda)≤ 0.05Siarczan (SO₄)≤ 0.005 %Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.0005 %Na (sód)≤ 0.1 %Strata podczas suszenia (105°C)≤ 0.2 %Bufor biologiczny, pKa przy 20 °C7.50
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.05147T13751.08320
TES OmniPur® Grade, >= 99%, A zwitterionic buffer
Millipore
5.05147
TES
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
226-228 °C
mp
-
mp
~225 °C (dec.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110695901004022536692913
110695025004022536126999
110695002504022536126982