Przejdź do
1.15959
Amberlite™ IRA-67 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Wymieniacz jonowy Amberlite™ IRA-67, (weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
Quality Segment
form
beads
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable (weakly basic)
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
Carboxymethyl
particle size
300-1180 μm
separation technique
reversed phase
storage temp.
15-25°C
General description
(słabo zasadowy wymieniacz anionowy), forma OH-
Analysis Note
Description: moist white spherules
Total capacity: ≥ 1.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)