Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 400 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 467,00 zł |
Informacje o tej pozycji
467,00 zł
feature
refill
Quality Segment
specific analyte(s)
chlorine
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kit 1.14801 for the colorimetric evaluation of chlorine.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chloride |
| feature refill | feature refill | feature refill | feature refill |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw uzupełniający test chloru
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Przygotowanie standardowego roztworu chloru całkowitego.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1148030002 | 04027269069209 |