Merck
1.17988
Probówki płaskodenne z zakrętkami
for use with MQUANT®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Oferujemy przydatne akcesoria. Te płaskodenne probówki mogą być używane z naszymi zestawami testowymi MQuant® z kolorowym komparatorem dyskowym (formalnie MColortest®). Zakrętki są dołączone do zestawu.
dla testów MQuant® z kolorowym komparatorem dysków
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany