Przejdź do
114802
AdaAhx3L3VS
A potent, covalent, cell-permeable, irreversible inhibitor of chymotrypsin-like (50-100 nM), trypsin-like (1-5 µM), and PGPH (0.5-1 µM) activities of the 20S proteasome.
Synonim(y):
Adamantano-acetylo-(6-aminoheksanoilo)₃-(leucynylo)₃-winylo-(metylo)-sulfon, inhibitor proteasomu XVI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H88N6O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
933.33
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1690,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
A cell-permeable, peptide vinyl sulfone that acts as a potent, irreversible inhibitor of proteasome activity. Covalently modifies the catalytically active β-subunits of the proteasome. Shown to inhibit the chymotrypsin-like (10-50 nM), trypsin-like (1-5 µM), and the peptidyl glutamyl peptide hydrolyzing (PGPH) (0.5-1 µM) activities of purified 20S proteasomes from rabbit muscle. Inhibits proteasomal degradation of deglycosylated MHC HLA-A2 heavy chain in US11+ cells (~50 µM).
A potent, covalent, cell-permeable, irreversible inhibitor of chymotrypsin-like (50-100 nM), trypsin-like (1-5 µM), and PGPH (0.5-1 µM) activities of the 20S proteasome.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 50-100 nM against chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Kessler, B.M., et al. 2001. Chem. Biol.8, 913.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
539162539160208743
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114802-250UG04055977208108