Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
Nazwa produktu
Test niklu, colorimetric, 0.5-10 mg/L (Ni), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
nickel
Quality Level
measuring range
0.5-10 mg/L (Ni)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
.
- Wody gruntowe i powierzchniowe
- Woda pitna
- Woda przemysłowa
- Ścieki i woda przesiąkająca
- Ścieki galwaniczne
Metoda
Jony niklu(II) są utleniane przez jod, a następnie przekształcane za pomocą dimetyloglioksymu w roztworze amoniaku w czerwono-brązowy kompleks. Stężenie niklu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami tarczy kolorów. Test ocenia reakcję barwną w oparciu o metodę światła przechodzącego. Dzięki temu nawet mętne i zabarwione próbki wody mogą być analizowane bez dalszego przygotowania.
Kolorowy dysk jest wykonany z bardzo trwałego, odpornego na światło tworzywa sztucznego, dzięki czemu nadaje się do obszarów przemysłowych i środowisk wilgotnych.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18461 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric (Dimethylglyoxime) | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) nickel | specific analyte(s) nickel | specific analyte(s) nickel | specific analyte(s) nickel |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| measuring range 0.5-10 mg/L (Ni) | measuring range 0.02-0.5 mg/L (Ni) | measuring range 0.02-5.00 mg/L (Ni) | measuring range 10-500 mg/L (Ni) |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility Spectroquant® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test niklu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Thyroid
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1147830001 | 04022536156705 |