Kluczowe dokumenty
1.14420
Supelco
Nickel Test Kit, colorimetric
0.02-0.5 mg/L (Ni), MQuant®
Wybierz wielkość
125 TESTS
700,00 zł
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
125 TESTS
700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Test niklu, colorimetric, 0.02-0.5 mg/L (Ni), for use with MQUANT®
specyficzne anality
nickel
Poziom jakości
zakres pomiaru
0.02-0.5 mg/L (Ni)
kompatybilność
for use with MQUANT®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z długimi probówkami 0,02 - 0,04 - 0,07 - 0,10 - 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,4 -0,5 mg/l Ni MQuant®
Test MQuant® Nickel (formalnie MColortest®) mierzy zawartość jonów niklu(II) w
.
  • Wody gruntowe i powierzchniowe
  • Woda pitna
  • Woda przemysłowa
  • Ścieki i woda przesiąkająca
  • Ścieki galwaniczne
Ten test nie jest odpowiedni dla wody morskiej.
Metoda
Jony niklu(II) są utleniane przez jod, a następnie przekształcane za pomocą dimetyloglioksymu w roztworze amoniaku w czerwono-brązowy kompleks. Stężenie niklu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Unikalny blask druku i jego precyzyjna gradacja kolorów pozwalają na precyzyjne analizy, nawet w dolnym zakresie stężeń.
Dzięki długim probówkom możliwe jest pokrycie szerokiego zakresu pomiarowego.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18461 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Test mierzy zawartość jonów niklu(II) w wodach gruntowych i powierzchniowych, wodzie pitnej, wodzie przemysłowej i ściekach.
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Thyroid
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3