Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 288,00 zł |
Informacje o tej pozycji
288,00 zł
Nazwa produktu
Test amonowy w wodzie słodkiej i morskiej, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
Quality Level
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
0.5-10 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| measuring range 0.5-10 mg/L (NH4+) | measuring range 0.2-5 mg/L (NH4+) | measuring range 0.025-0.4 mg/L (NH4+) | measuring range 0.16-6.2 mg/L (NH4-N), 0.2-8 mg/L (NH4+) |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQuant® | compatibility for use with MQUANT® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test amonowy w wodzie słodkiej i morskiej
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1146570001 | 04022536156071 |