Przejdź do
1.14428
Test amonowy
0.025-0.4 mg/L (NH4+), for use with MQuant®, colorimetric
Synonim(y):
Wizualny zestaw testowy amonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
70 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
726,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
specific analyte(s)
ammonium
Quality Level
measuring range
0.025-0.4 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQuant®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda kolorymetryczna, niebieski d′indofenol, z kartą kolorów i blokiem porównawczym z probówkami 0.025-0,050-0,075-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40 mg/l NH₄⁺ 0,02-0,04-0,06-0,08-0,12-0,16-0,19-0,23-0,31 mg/l NH₄-N MQuant®
Application
  • Ocena wodnego zestawu do badania jonów amonowych i jego przydatności do analizy białek w żywności...: W niniejszym badaniu oceniono zastosowanie wodnego zestawu do badania jonów amonowych w analizie białek żywności, podkreślając jego potencjalne korzyści dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności (Wu et al., 2022).
  • Uwaga techniczna: Ocena kolorymetrycznego testu punktowego do pomiaru stężenia amonu w moczu u okołoporodowego bydła mlecznego...: Omówiono kolorymetryczny test punktowy do pomiaru stężenia amonu w moczu u bydła mlecznego, mający kluczowe znaczenie dla monitorowania zdrowia zwierząt i zarządzania nimi (Megahed & Constable, 2020).
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.080241.144231.14400
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MQuant®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQuant®
measuring range
0.025-0.4 mg/L (NH4+)
measuring range
0.2-5 mg/L (NH4+)
measuring range
0.16-6.2 mg/L (NH4-N), 0.2-8 mg/L (NH4+)
measuring range
0.05-0.8  mg/L (NH4+)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test amonowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114428000204027269142926