Przejdź do
1.00614
Nitrate Cell Test, photometric
photometric, 23-255 mg/L (NO3-N), 102-996 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test komórek azotanowych, photometric, 23-255 mg/L (NO3-N), 102-996 mg/L (NO3-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrate
measuring range
102-996 mg/L (NO3-), 23-255 mg/L (NO3-N)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna, DMP 23 - 225 mg/l, NO3-N 102 - 996 mg/l NO3- Spectroquant ®
Metoda odpowiada normie ISO 23696-1, normie standaryzującej stosowanie tej "metody zamkniętej rurki na małą skalę" dla tego ważnego parametru. Metoda jest również analogiczna do DIN 38405-9.
Test komórkowy na azotany Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie azotanów w próbkach wody. Azotan jest niezbędnym składnikiem odżywczym wymaganym do wzrostu zwierząt i roślin. Jednak podwyższony poziom azotanów może stanowić zagrożenie dla zdrowia, w szczególności dla kobiet w ciąży i niemowląt. Dlatego poziom azotanów w źródłach wody jest regulowany w wielu krajach.
Inne obszary zastosowań to analiza żywności i napojów (np. serwatki) oraz próbek środowiskowych i rolniczych (np. gleby).
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.145631.147641.14542
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (Nitrospectral)
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
102-996 mg/L (NO3-), 23-255 mg/L (NO3-N)
measuring range
0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-)
measuring range
1.0-50.0 mg/L (NO3-N), 4-221 mg/L (NO3-)
measuring range
0.5-18.0 mg/L (NO3-N), 2.2-79.7 mg/L (NO3-)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
application(s)
agriculture
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek azotanowych
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2