Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
620,00 zł
Nazwa produktu
Test komórek żelaza, photometric, 0.05-4.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Quality Level
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
iron
measuring range
0.05-4.00 mg/L (Fe)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Triazine)
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test na żelazo Spectroquant® umożliwia dokładne oznaczenie ilościowe jonów żelaza w różnych wodach. Wszystkie jony żelaza są redukowane do jonów żelaza(II) przez kwas askorbinowy.
W środowisku buforowanym tioglikolanem reagują one z pochodną triazyny, tworząc czerwono-fioletowy kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie. Paski testowe MQuant® mogą być używane do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia żelaza i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Triazine) | detection method photometric (PAR) | detection method photometric (2,2’-Bipyridine) | detection method photometric (PAR) |
| specific analyte(s) iron | specific analyte(s) zinc | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) zinc |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.05-4.00 mg/L (Fe) | measuring range 0.20-5.00 mg/L (Zn) | measuring range 1.0-50.0 mg/L (Fe) | measuring range 0.025-1.000 mg/L (Zn) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| application(s) agriculture | application(s) boiler and cooling water | application(s) construction materials | application(s) agriculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek żelaza
signalword
Danger
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Protokoły
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Soil analysis to determine iron content in soil samples using Spectroquant® Iron Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1145490001 | 04022536155708 |