Przejdź do
1.14566
Test ogniw cynkowych
photometric, 0.20-5.00 mg/L (Zn), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
zinc
measuring range
0.20-5.00 mg/L (Zn)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
cannabis testing
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (PAR)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,20 - 5,00 mg/l Zn Spectroquant®
Ten test cynku Spectroquant®umożliwia dokładne oznaczenie ilościowe jonów cynku w różnych wodach. W roztworze alkalicznym jony cynku reagują z pirydyloazoresorcyną (PAR), tworząc czerwony kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie.
Paski testowe MQuant® mogą być używane do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia cynku i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Testy komórkowe Spectroquant®są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Co się dzieje?
WGK 3
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)