Kluczowe dokumenty
1.00861
Supelco
Zinc Test, photometric
photometric, 0.025-1.000 mg/L (Zn), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Test ogniw cynkowych, photometric, 0.025-1.000 mg/L (Zn), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 25 tests
specyficzne anality
zinc
zakres pomiaru
0.025-1.000 mg/L (Zn)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (PAR)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: fotometryczna 0,025 - 1,000 mg/l Zn Spectroquant®
Ten test cynku Spectroquant® umożliwia dokładne oznaczenie ilościowe jonów cynku w różnych wodach. W roztworze alkalicznym jony cynku reagują z pirydyloazoresorcyną (PAR), tworząc czerwony kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie.
Paski testowe MQuant® mogą być używane do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia cynku i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Informacje prawne
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Thyroid
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction