Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
635,00 zł
Nazwa produktu
Test ogniw fosforanowych, photometric, 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
phosphate
measuring range
0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), 1.5-76.7 mg/L (PO43-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
boiler and cooling water
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Vanadato-molybdate)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Vanadato-molybdate) | detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) | detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) | detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) |
| specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate, phosphorus | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5) | measuring range 3.0-100.0 mg/L (PO4-P), 7-229 mg/L (P2O5), 9-307 mg/L (PO43-) | measuring range 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), 0.2-15.3 mg/L (PO43-) | measuring range 3.0-100.0 mg/L (PO4-P), 7-229 mg/L (P2O5), 9-307 mg/L (PO43-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
General description
Test komórkowy Spectroquant® jest specjalnie zaprojektowany do analizy wody procesowej. Aby uniknąć długich przestojów i wysokich kosztów konserwacji systemów wody procesowej, precyzyjnie dostosowany poziom fosforanów w wodzie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ochrony rur wodnych i ograniczenia korozji do minimum.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1145460001 | 04022536155678 |