Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
635,00 zł
Nazwa produktu
Test ogniw fosforanowych, photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
phosphate
measuring range
0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), 0.2-15.3 mg/L (PO43-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) | detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) | detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) | detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) |
| specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5) | measuring range 3.0-100.0 mg/L (PO4-P), 7-229 mg/L (P2O5), 9-307 mg/L (PO43-) | measuring range 3.0-100.0 mg/L (PO4-P), 7-229 mg/L (P2O5), 9-307 mg/L (PO43-) | measuring range 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), 0.2-15.3 mg/L (PO43-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 600, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
General description
Metoda jest analogiczna do EPA 365.2+3, APHA 4500-P E i DIN EN ISO 6878.
Spectroquant®Phosphate Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie fosforanów. Podwyższony poziom fosforanów może prowadzić do eutrofizacji zbiorników wodnych, co stanowi zagrożenie dla środowiska. Dlatego stężenie fosforanów w wodzie pitnej i ściekach jest regulowane w wielu krajach.
Inne zastosowania to oznaczanie fosforanów w żywności i napojach (np. piwie) oraz w próbkach środowiskowych i rolniczych (np. glebie).
Zestawy testowe Spectroquant® Cell Test Kits są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie testy komórkowe i odczynniki Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Undisputed Accuracy for Your Quantitative ResultsDiluted ready-to-use andCertified Reference Materials forwater and wastewater analysis
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1004740001 | 04027269278052 |